Learn More
Thermo Scientific™ Kit de control del SARS-CoV-2 de Renvo™
Código de producto. 17609995 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
  • Tres hisopos de control positivos altos
  • Tres hisopos de control positivos bajos
  • Tres hisopos de control negativos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17609995
  • Tres hisopos de control positivos altos
  • Tres hisopos de control positivos bajos
  • Tres hisopos de control negativos
1 set
1 options
Código de producto. 17609995 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RENCOV41001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El kit de control del SARS-CoV-2 de Thermo Scientific™ Renvo™ proporciona hisopos de control positivos y negativos para su uso con la prueba para la detección del SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™. Cuando se utilizan para el control de calidad en la prueba, son útiles para ayudar a verificar el rendimiento de la prueba y del operador.
El kit de control del SARS-CoV-2 de Thermo Scientific™ Renvo™ proporciona hisopos de control positivos y negativos para su uso con la prueba para la detección del SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™. Cuando se utilizan para el control de calidad en la prueba, son útiles para ayudar a verificar el rendimiento de la prueba y del operador. Uso previsto:
Solo para uso de vigilancia ambiental y no apto para fines de diagnóstico.
Contenido:
  • Hisopo de control positivo alto del SARS-CoV-2 (3): Oligonucleótido sintético basado en ADN seco en un hisopo por encima del límite de detección de la prueba.
  • Hisopo de control positivo bajo del SARS-CoV-2 (3): Oligonucleótido sintético basado en ADN seco en un hisopo cerca del límite de detección de la prueba.
  • Hisopo de control negativo del SARS-CoV-2 (3): Solución tampón seca en un hisopo.
Recomendamos realizar un control positivo y negativo del SARS-CoV-2:
  • Una vez por cada lote nuevo o envío de kits recibido
  • Una vez por cada usuario nuevo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción  Proporciona hisopos de control positivos y negativos para su uso con la prueba para la detección del SARS-CoV-2 de Thermo Scientific™ Renvo™
Incluye
  • Tres hisopos de control positivos altos
  • Tres hisopos de control positivos bajos
  • Tres hisopos de control negativos