Learn More
Thermo Scientific™ Kit básico Renvo™
Código de producto. 17619305 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tiempo de prueba:
∼ 2 pruebas/hora por base
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tiempo de prueba Tamaño de la unidad
17619305 ∼ 2 pruebas/hora por base 1 set
1 options
Código de producto. 17619305 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor REND2000AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La base Thermo Scientific™ Renvo™ es una plataforma de PCR rápida portátil que se utiliza junto con la prueba para la detección de SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™ para obtener resultados rápidos y precisos de muestras de aire en tan solo 30 minutos. La prueba para la detección de SARS-CoV-2 Renvo™ se realiza en muestras de aire ambiental del muestreador Thermo Scientific™ AerosolSense™.
La base Thermo Scientific™ Renvo™ es una plataforma de PCR rápida portátil que se utiliza junto con la prueba para la detección de SARS-CoV-2 Thermo Scientific™ Renvo™ para obtener resultados rápidos y precisos de muestras de aire en tan solo 30 minutos. La prueba para la detección de SARS-CoV-2 Renvo™ se realiza en muestras de aire ambiental del muestreador Thermo Scientific™ AerosolSense™.
Uso previsto: Solo para uso de vigilancia ambiental y no apto para fines de diagnóstico.
  • Incluidos: Base Renvo (1), soporte (1), cable de alimentación y kit de prueba Renvo para la detección del SARS-CoV-2 (25)
Componentes del kit de inicio
  • Base reutilizable (1), soporte reutilizable (1) y cable de alimentación.
  • Tampón* (25): vial de solución de un solo uso que contiene 5 ml de tampón con dimetilsulfóxido y < 0,01 % de acida sódica
  • Pipeta de transferencia* (25): pipeta de volumen fijo de un solo uso utilizada para transferir muestra desde el vial del tampón SARS-CoV-2 al casete de pruebas.
  • Casete de pruebas del SARS-CoV-2* (25): casete de pruebas de un solo uso, con papel de aluminio y desecante, que contiene reactivos liofilizados para la amplificación específica y la detección del ácido nucleico vírico.
  • Adaptador de cartuchos* (25): Conjunto de plástico de un solo uso, que se enrosca al cartucho de muestras AerosolSense para la elución y comprobación del sustrato de recogida del cartucho de muestras AerosolSense.
  • Cartucho de muestras AerosolSense* (25): Conjunto de un solo uso utilizado para la obtención de patógenos en el aire con el muestreador AerosolSense.
  • Hisopo de control positivo alto, positivo bajo y negativo para el SARS-CoV-2* (1 cada uno): Oligonucleótido sintético basado en ADN seco en un hisopo por encima del límite de detección de la prueba o solución tampón seca en un hisopo.
*El muestreador AerosolSense se vende por separado.
  • Resultados rápidos: Resultados de detección del SARS-CoV-2 en 30 minutos
  • Sensibilidad y precisión comparables a la de la PCR estándar de laboratorio
  • Diseño pequeño, portátil y fácil de usar
  • Flujo de trabajo sencillo:
    • Obtenga la muestra del muestreador AerosolSense
    • Eluya la muestra
    • Cargue la muestra
    • Lea los resultados
La base Renvo, del tamaño de la palma de la mano, controla las temperaturas de reacción, el tiempo y los movimientos de líquidos en el casete de pruebas Renvo para la detección del SARS-CoV-2, lo que da lugar a un ensayo del SARS-CoV-2 por PCR rápido y automatizado. Tras aproximadamente 30 minutos, los resultados de la prueba de la muestra de aire se interpretan mediante la visualización de líneas azules de la prueba en la tira de detección del casete de pruebas. La línea azul de control de procesos en el área de control verifica el correcto funcionamiento del reactivo y de la base Renvo y confirma un resultado negativo válido de la prueba de aire. La sencillez del diseño y la pantalla de visualización permiten un flujo de trabajo intuitivo cuando se utiliza junto con la prueba para la detección de SARS-CoV-2 Renvo.
Al introducir un casete de pruebas Renvo para la detección del SARS-CoV-2, la base Renvo localiza e identifica el casete. Después de que el usuario transfiera la muestra de aire del cartucho de muestras AerosolSense al casete de pruebas y cierre la tapa de la base Renvo, el firmware integrado en la base controla el flujo de líquido de la muestra en las distintas cámaras del casete, aplica señales de voltaje controladas a los distintos calentadores del casete (monitorizados por sensores dentro de la base) y proporciona un estado visual al usuario con información esencial, como el tiempo estimado para leer los resultados y varios estados de error, en caso de que se encuentren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Kit de la base: Base Renvo reutilizable, cable de alimentación, adaptador de corriente
Tiempo de prueba ∼ 2 pruebas/hora por base
Tiempo de análisis ∼30 minutos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,5 × 9,9 × 9,7 cm (5,7 × 3,9 × 3,8 pulgadas)
Peso (imperial) 619 g, incluyendo la base, el adaptador de corriente y el cable de alimentación estadounidense
Requisitos eléctricos Entrada de alimentación de la base: 12 V CC ± 1 V CC, entrada del adaptador de alimentación CA de 1 A máximo: 100-240 VCA, Salida del adaptador de alimentación de CA de 50/60 Hz: 12 VCC, 2,08 A, 25 W máximo
Intervalo de temperatura de funcionamiento de + 15 °C a + 30 °C