Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Brevibacillus agri ATCC™ 51663, Culti-Loops™
Descripción
El asa puede disolverse en un medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o sembrarse por estría directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Las MycoBacti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.
Order Info
Los productos Culti-Loop están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y envasados con cinco asas por paquete. Cada Mycobacti-Loop está sellada individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presenta un asa por paquete. Los prod
Specifications
Specifications
| ATCC® | 51663™* |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Designaciones de cepas | NRS 1219 [13, DSMZ 6348, IFO 15538, JCM 9067, LMG 15103, Vitek n.º 202316] |
| Especie | Brevibacillus agri |
Culti-Loops cuentan con el marcado CE.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.