Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Bacteroides fragilis ATCC™ 23745™, Culti-Loops™
Descripción
El asa puede disolverse en un medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o sembrarse por estría directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Las MycoBacti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.
Información de órdenes
Los productos Culti-Loop están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y envasados con cinco asas por paquete. Cada Mycobacti-Loop está sellada individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presenta un asa por paquete. Los prod
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 23745™* |
| Tipo de producto | Culti-Loop |
| Designaciones de cepas | WDCM00055, [ICPB 3498, NCTC l0581] |
| Especie | Bacteroides fragilis |
Culti-Loops cuentan con el marcado CE.