Learn More
Thermo Scientific™ Bacillus cereus ATCC™ 11778™ Remel™, Culti-Loops™
Código de producto. 12928858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12928858 5 asas/paquete paquete de 5
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12928858 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4601220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    134.27€ / paquete de 5
    Ahorro 68.73€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Bacillus cereus ATCC 11778 Remel Thermo Scientific, Culti-Loops, ATCC: 11778TM, especie: Bacillus cereus; aplicaciones recomendadas: ciencias de la salud; designaciones de la cepa: cepa PCI 213 según la FDA [ATCC 9634, NCTC 10320, cepa O S.A. Waksman]
El asa puede disolverse en un medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o sembrarse por estría directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Las MycoBacti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.
Información de órdenes
Los productos Culti-Loop están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y envasados con cinco asas por paquete. Cada Mycobacti-Loop está sellada individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presenta un asa por paquete. Los productos BactiDisk constan de 10 discos empaquetados por vial.
Certifications
Culti-Loops cuentan con el marcado CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 11778™*
Tipo de producto Culti-Loop
Cantidad 5 asas/paquete
Designaciones de cepas FDA, cepa PCI 213 [ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman, cepa O]
Especie Bacillus cereus
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.