Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción de ADN RapidOut
Código de producto. 13565150 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13565150 50 preparaciones 50 tests
1 options
Código de producto. 13565150 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K2981
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
  • ADNasa I, libre de ARNasa (1 u/μl): 250 lμ
  • Tampón de reacción 10X con MgCl2: 1 ml
  • Reactivo de extracción de ADNasa (DRR): 500 μl
  • Agua, sin nucleasas: 2 x 1,25 ml
Nueva tecnología patentada para la cómoda eliminación del ADNg de la muestra de ARN en un sencillo procedimiento de dos pasos.
El kit de extracción de ADN Thermo Scientific™ RapidOut elimina de forma rápida y segura el ADN genómico de las preparaciones de ARN total y ARNm. La digestión completa del ADN y la extracción segura de la ADNasa I de la reacción de digestión se garantizan sin pasos perjudiciales para el ARN, como el calentamiento o la extracción orgánica. En primer lugar, la muestra de ARN se trata con ADNasa I recombinante libre de ARNasa hasta niveles por debajo del límite de detección mediante PCR rutinaria. La ADNasa I se elimina de forma segura posteriormente mediante el reactivo de extacción de ADNasa (DRR) patentado.
El DRR une eficazmente la ADNasa I y el complejo se recoge en la parte inferior del tubo por centrifugación. El ARN purificado se recoge como sobrenadante. El ARN después del procedimiento RapidOut está libre de contaminación por ADN y libre de ADNasa I. Está listo para usarse en diferentes aplicaciones, lo que incluye la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) o punto final, la clonación, los micromatices y el Northern blotting.
El kit de extracción de ADN Thermo Scientific RapidOut elimina de forma rápida y segura el ADN genómico de las preparaciones de ARN total y ARNm. La digestión completa del ADN y la extracción segura de la ADNasa I de la reacción de digestión se garantizan sin pasos perjudiciales para el ARN, como el calentamiento o la extracción orgánica. En primer lugar, la muestra de ARN se trata con ADNasa I recombinante libre de ARNasa hasta niveles por debajo del límite de detección mediante PCR rutinaria. La ADNasa I se elimina de forma segura posteriormente mediante el reactivo de extracción de ADNasa (DRR) patentado.
DRR une eficazmente la ADNasa I y el complejo se recoge en la parte inferior del tubo por centrifugación. El ARN purificado se recoge como sobrenadante. El ARN después del procedimiento RapidOut está libre de contaminación por ADN y libre de ADNasa I. Está listo para usarse en diferentes aplicaciones, lo que incluye la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) o punto final, la clonación, los micromatices y el Northern blotting.
Características destacadas
  • Eficiente: digestión completa del ADNds y el ADNss y tecnología patentada para la extracción de DNasa I.
  • Rápido: solo es necesario un paso para la eliminación completa de la ADNasa I.
  • Seguro: no hay necesidad de extracciones orgánicas tóxicas ni de pasos de calentamiento perjudiciales para el ARN
    Aplicaciones
    Aplicaciones principales
  • Aislamiento de ARN y análisis de ARN, especialmente RT-qPCR y RT-PCR (clientes que realizan análisis de expresión de genes de bajo nivel de transcripción).
  • Clientes que realizan la síntesis de ADNc-ds a partir de preparaciones de ARN completas. Otras aplicaciones
  • Eliminación del ADN del ARN para microinyecciones y transfección.
  • Eliminación del ADN del análisis previo de micromatices de ARN.
  • Eliminación de ADN de ARN antes de análisis Northern blot
    Peligroso: no
    > Control de calidad: ensayo de ribonucleasa
    >Para DRR:>
    > No se detectó ARNasa contaminante después de la incubación de 10 μl de DRR con 160 ng de transcripción de ARN de 2 kb durante 4 horas a 37 °C.
    >Para ADNasa I:>
    > No se detectó ARNasa contaminante después de la incubación de 5 u de ADNasa I con 160 ng de transcripción de ARN de 2 kb durante 4 horas a 37 °C.
    >Eficiencia de extracción de ADNasa I
    > Muestra de ARN después de que el procedimiento RapidOut se incube con 1 μg de ADN plasmídico superenrollado durante 15 minutos a 37 °C. Menos del 20 % del ADN superenrollado se transformó en formas melladas y lineales.
    >Prueba funcional
    >Del kit:>
    > La DRR se prueba funcionalmente en la reacción de amplificación de RT-qPCR con ARN tratado con el kit de extracción de ADN RapidOut.
    >de ADNasa I:>
    > La ADNasa I se prueba funcionalmente en un ensayo de actividad unitaria: una unidad de la enzima degrada completamente 1 μg de ADN de pUC19 en 10 min a 37 °C.
    > Condiciones de almacenamiento: 20 °C
    Aplicaciones principales
    • Aislamiento de ARN y análisis de ARN, en especial RT-qPCR y RT-PCR (clientes que realizan análisis de expresión de genes de bajo nivel de transcripción)
    • Clientes que realizan la síntesis de ADNc-ds a partir de preparaciones de ARN completas
    Otras aplicaciones
    • Eliminación del ADN del ARN para microinyecciones y transfección
    • Eliminación del ADN del análisis previo de micromatrices de ARN
    • Eliminación del ADN del ARN antes del análisis de Northern blot
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Enzima ADNasa
    Cantidad 50 preparaciones
    Tipo de producto Kit de extracción