Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ Chargers
Código de producto. 16693672 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Cargador de una sola unidad de sobremesa RadEye
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
16693672 Cargador de una sola unidad de sobremesa RadEye cada uno
1 options
Código de producto. 16693672 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 425069110
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Reduzca el riesgo de que se agoten las baterías durante las misiones críticas con los cargadores Thermo Scientific™ RadEye™.
Make sure your portable radiation detector is always ready for use with Thermo Scientific™ RadEye™ Chargers. RadEye Chargers reduce the risk of running out of battery power when you need it most for uninterrupted radiation detection and measurement. RadEye Charger models can be used in a vehicle or on a desktop, and are compatible with most RadEye radiation detectors.
  • Su diseño resistente y fácil de usar cumple los requisitos de uso en el campo
  • Reduce el presupuesto de mantenimiento Diversas versiones para adaptarse a sus requisitos de carga
  • Compatible con cables y adaptadores sin más preparación
  • Funciona con la mayoría de los modelos RadEye
  • Elimina el riesgo de que se agoten las pilas durante las misiones críticas
  • Utiliza pilas comerciales de tamaño AAA de NiMH: sin problemas de transporte ni costes de sustitución elevados
  • Compatible con la batería de 4.ª generación RadEye Bluetooth
Cargador de sobremesa de una sola unidad
  • El puerto USB estándar permite la carga desde el adaptador de CA o directamente desde las baterías de carga PC mientras se gestionan simultáneamente los datos a través del cargador de escritorio multiunidad de USB a PC/tablet
  • Cargue hasta 8 unidades RadEye desde una toma de CA en menos de 5 horas
  • Indicadores de estado para cada RadEye individual que se está cargando Ideal para instalaciones grandes cerca de bahías de cargadores por radio grandes donde los cables y enchufes individuales son difíciles de manejar
Cargador de vehículo de una sola unidad
  • Soporte y correa de caucho diseñadas para sujetar el RadEye y soportar choques de hasta 30G
  • Su USB estándar permite cargar desde un adaptador de 12 V de encendedor o directamente desde el PC
  • Admite montaje horizontal, vertical o en cuello de cisne (no incluye el cuello de cisne)
  • Ideal para convertir RadEye en un sistema de detección móvil ligero con conexiones de datos a un dispositivo móvil o PC/tablet montado en un vehículo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cargador de una sola unidad de sobremesa RadEye
Tipo de producto Cargador
Baterías > 850 mAh AAA 1,2 V NiMH
Conexión de carga Cable USB-A a Micro USB-B, incluye adaptadores de CA/USB y encendedor/USB
Tiempo de carga 5 horas
Para utilizar con (equipo) Los modelos RadEye
serie X no están conectados a las sondas
Accesorios opcionales El adaptador de baja energía Bluetooth RadEye (425067095) también permite la carga, pero no las comunicaciones IR/USB
Temperatura De -25 °C a 60 °C (almacenamiento)
Incluye Se incluye un adaptador RadEye que también permite las comunicaciones IR/USB al software RadEye PC; pilas
Temperatura de carga De 0 °C a 35 °C
Dimensiones 98 x 100 x 109 con base horizontal