Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración de cuadrupolo triple Pierce™, intervalo de masa ampliado
Código de producto. 15322627 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15322627 10 ml 10 ml
1 options
Código de producto. 15322627 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88340
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Obtenga una calibración de ionización positiva y negativa de los instrumentos Thermo Scientific™ de cuadrupolo de triple etapa con la solución de calibración de triple cuadrupolo Thermo Scientific™ Pierce™, intervalo de masas ampliado, que es una mezcla de 14 componentes altamente puros e ionizables (intervalo de masas: 69 m/z a 2800 m/z).
La solución de calibración de cuadrupolo triple Thermo Scientific Pierce, de intervalo de masa ampliado, es una mezcla de 14 componentes altamente puros e ionizables (intervalo de masa: 69 m/z a 2800 m/z) diseñados para la calibración de ionización positiva y negativa de instrumentos de cuadrupolo de triple etapa Thermo Scientific.
  • Exactitud de masa mejorada: intervalo de masa ampliado diseñado para mejorar la precisión de masa en comparación con las soluciones de calibración existentes
  • Calibración de modo positivo y negativo: formulación única con intervalos de masa ampliados para ambos modos de calibración de ionización
  • Altamente validada: formulación rigurosamente probada de alta calidad con certificados de análisis específicos de lote
  • Listo para su uso: el patrón de referencia puede cargarse directamente en una jeringa e inyectarse en el instrumento
  • Estable: almacenar entre 2 y 8 °C durante 18 meses
La solución de calibración de cuadrupolo triple Pierce es una formulación lista para su uso que se ha optimizado para la calibración de ionización positiva y negativa de instrumentos. Las masas de intervalo ampliado (69 m/z a 2800 m/z) mejoran el rendimiento de los espectrómetros de masas Thermo Scientific Quantiva™ y cuadrupolo triple Endura™. Adicionalmente, la solución de calibración de cuadrupolo triple, de intervalo de masa ampliado, se fabrica en instalación homologada según la norma ISO 9001 y cada lote se somete a un control de calidad con especificaciones estrictas. La solución estable se presenta en un frasco de PTFE de alta pureza a prueba de fugas.
La fórmula de la solución de calibración de cuadrupolo triple Pierce, intervalo de masa ampliado, contiene 14 compuestos ionizables tanto en el modo positivo como el negativo para la calibración del instrumento. La formulación se ha optimizado específicamente para su uso con los instrumentos de la serie TSQ Endura™ y la serie TSQ Quantiva™. La solución de calibración también es compatible con los instrumentos de la serie TSQ Quantum™, serie TSQ Discovery™, serie TSQ Quantum Ultra™, serie TSQ Quantum Access™ y serie TSQ Vantage™ utilizando la lista de masas recomendadas.
Modo positivo (m/z): 69.0447, 142.1590, 322.0481, 622.0289, 922.0098
Modo negativo (m/z): 59.0128, 112.9845, 301.9970, 601.9779, 1033.9870
Para el procedimiento de calibración, utilice:
Guía de iniciación de la serie TSQ (70111-97152)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Solución de calibración
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento 1 x 10 ml
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C).
Material de partida Péptidos, moléculas pequeñas
Tipo de producto final Péptidos, moléculas pequeñas
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 10 ml
Formulario Mediciones