Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxide Assay Reagent A
Código de producto. 10580234 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10580234 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10580234 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.75€
    73.73€ / 1 ml
    Ahorro 22.02€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mida los niveles de peróxido total tanto en reactivos de laboratorio acuosos como con lípidos
Thermo Scientific Pierce Peroxide Assay Reagent A is a formulation consisting of 25mM ammonium ferrous sulfate. This formulation is one of the component of Quantitative Peroxide Assay Kit used for detecting and measuring hydrogen peroxide levels based on the oxidation of ferrous to ferric ion in the presence of xylenol orange, present in the biological and other liquid samples.
Estos kits de análisis de peróxido acuosos y compatibles con lípidos detectan peróxidos basados en la oxidación de iones ferrosos a férricos en presencia de naranja de xilenol. Un kit de ensayo tiene una formulación acuosa compatible que incluye sorbitol, lo que mejora la sensibilidad. El otro kit de ensayo tiene una formulación que puede usarse con muestras que contienen lípidos sin extraer primero los lípidos; sin embargo, ya que este kit no contiene sorbitol, el ensayo es menos sensible. La mayoría de las proteínas no interfieren con este ensayo, aunque algunos quelantes de metales pueden requerir el uso de uno vacío (es decir, de control) para mitigar estos efectos.
En estos ensayos, los hidroperóxidos convierten el Fe2+ a Fe3+ a pH ácido. Con la formulación compatible con agua, el peróxido reacciona primero con el sorbitol, convirtiéndolo en un radical peroxil, que a su vez inicia la oxidación de Fe2+ a Fe3+. En la formulación compatible con lípidos, el peróxido convierte directamente el Fe2+ a Fe3+. En una solución de ácido sulfúrico, el Fe3+ compleja con el colorante naranja de xilenol (XO) para producir un producto púrpura con una absorbancia máxima a 560 nm. Los niveles de peróxido en las muestras de ensayo pueden determinarse mediante el cálculo del coeficiente de extinción conocido del complejo XO-Fe o mediante referencia a una curva estándar preparada con solución de peróxido de hidrógeno.
Características destacadas:
  • Peróxidos: detectan y miden los niveles de peróxido de hidrógeno (H2O2) en productos biológicos y otras muestras de líquidos
  • Práctico: aunque no se requieren reactivos exclusivos, los kits listos para usar eliminan la variabilidad, dificultad y el gasto añadido de la formulación manual de los reactivos
  • Versátil: cuantificación por cálculo a partir del coeficiente de extinción o por la referencia a una curva estándar permite que el método sea se adapta fácilmente a una variedad de tipos de muestras y pruebas
  • Dos formulaciones: elija el kit compatible con agua para la máxima sensibilidad con muestras no lípidas; elija el kit compatible con lípidos para los mejores resultados con muestras que contienen lípidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C.
ensayo Reactivo de ensayo de peróxido A
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo cuantitativo de peróxido
Especificidad Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Spectrophotometer, Microplate Reader
Cantidad 1 mL