Description
La sulfo-NHS-SS biotina de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este reactivo de biotinilación escindible y reactivo a la amina, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales. La sulfo-NHS-SS-biotina se utiliza para la unión escindible de biotina a la proteína y a las aminas de la superficie celular.
- Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
- Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización en comparación con la versión estándar
- Retención por lotes: amplio suministro de lotes anteriores retenidos para garantizar la viabilidad de futuros procesos de pruebas
- Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CNN)
- Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
La sulfo-NHS-SS-biotina es un reactivo de biotinilación soluble en agua de ésteres de N-hidroxisucinimida (NHS) con un brazo separador que incluye un enlace disulfuro divisible para el etiquetado reversible de proteínas y aminas primarias de la superficie celular. Este reactivo es soluble en agua, lo que permite la biotinilación en ausencia de disolventes orgánicos como DMSO o DMF. El compuesto es particularmente útil para etiquetar y purificar proteínas de la superficie celular, ya que su grupo sulfonato impide que atraviese las membranas celulares y su brazo separador escindible permite que las proteínas inicialmente biotiniladas se liberen de las columnas de afinidad con la estreptavidina.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Sulfo-NHS-SS-biotina |
| Cantidad | 1 g |
| Contenido y almacenamiento | Éster sulfo-NHS de biotina de alta calidad con un espaciador de etil-1,3-ditioproprionato. Almacenar con desecante a -20 °C. Suficiente para etiquetar un total de 10 g de IgG en condiciones normales. |
| Línea de productos | Pierce |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | De longitud media, divisible |
| Show More |