Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-SS-biotina de alta calidad Pierce™
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
La sulfo-NHS-SS biotina de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este reactivo de biotinilación escindible y reactivo a la amina, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales. La sulfo-NHS-SS-biotina se utiliza para la unión escindible de biotina a la proteína y a las aminas de la superficie celular.
- Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
- Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización en comparación con la versión estándar
- Retención por lotes: amplio suministro de lotes anteriores retenidos para garantizar la viabilidad de futuros procesos de pruebas
- Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CNN)
- Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
La sulfo-NHS-SS-biotina es un reactivo de biotinilación soluble en agua de ésteres de N-hidroxisucinimida (NHS) con un brazo separador que incluye un enlace disulfuro divisible para el etiquetado reversible de proteínas y aminas primarias de la superficie celular. Este reactivo es soluble en agua, lo que permite la biotinilación en ausencia de disolventes orgánicos como DMSO o DMF. El compuesto es particularmente útil para etiquetar y purificar proteínas de la superficie celular, ya que su grupo sulfonato impide que atraviese las membranas celulares y su brazo separador escindible permite que las proteínas inicialmente biotiniladas se liberen de las columnas de afinidad con la estreptavidina.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Sulfo-NHS-SS-biotina |
| Cantidad | 100 mg |
| Contenido y almacenamiento | Éster sulfo-NHS de biotina de alta calidad con un espaciador de etil-1,3-ditioproprionato. Almacenar con desecante a -20 °C. Suficiente para etiquetar un total de 1 g de IgG en condiciones normales. |
| Línea de productos | Pierce |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | De longitud media, divisible |
| Visa mer |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.