Learn More
Thermo Scientific™ BS3 Pierce™ de alta calidad
Código de producto. 15352627 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15352627 100 mg 100 miligramos
15362627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15352627 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PG82083
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Entrecruce proteínas y otras biomoléculas en aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el BS3 de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, una formulación de alta calidad de este famoso entrecruzador reactivo a aminas.
La BS3 de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de más alta calidad de este popular aminorreactivo entrecruzado, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales. BS3 es un agente de entrecruzamiento no divisible, impermeable en la membrana y soluble en agua para aminas.
  • Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluido la RMN cuantitativa
  • Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la calidad estándar
  • Retención de lotes: amplio suministro de lotes pasados retenidos para ayudar a garantizar pruebas de procesos futuras
  • Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
  • Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
En comparación con el producto de calidad estándar, el BS3 de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos, al incluir un aumento de las pruebas analíticas y la caracterización del producto, una mayor información específica del lote y una revisión de garantía de calidad, una extensa retención de muestras de lotes y una notificación de control de cambios.
BS3 es bis(sulfosucinimidil)suberato, un entrecruzador de amina a amina que es homobifunctional, soluble en agua, no divisible y con membrana impermeable. BS3 contiene un éster N-hidroxosulfosucinimida (NHS) reactivo a aminas en cada extremo de un agente separador de 8 carbonos. Los ésteres de NHS reaccionan con las aminas primarias a un pH 7-9 para formar enlaces amida estables, junto con la liberación del grupo de salida de N-hidroxosulfosucinimida. Las proteínas, incluidos los anticuerpos, suelen tener varias aminas primarias en la cadena lateral de residuos de lisina (K) y el extremo N de cada polipéptido, que están disponibles como objetivos para los reactivos de entrecruzamiento de ésteres de NHS.
Aplicaciones:
  • Entrecruzamiento de proteínas de la superficie celular antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
  • Identificación de interacciones receptor-ligando por entrecruzamiento químico
  • Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
  • Identificación de las interacciones de proteínas cercanas
  • Proteínas de entrecruzado para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
  • Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado y entrecruzamiento de proteínas, entrecruzamiento de proteínas de la superficie celular antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular, identificación de interacciones receptor-ligando mediante entrecruzamiento químico, fijación de interacciones de proteínas para permitir la identificación de proteínas débiles o transitorias
Formulación Bis(sulfosucinimidil) suberato; sólido en polvo
Contenido del kit Polvo de suberato bis(sulfosucinimidil) de alta calidad
Peso molecular 572,43
Suficiente para 175 ml de solución de reacción 1X típica (1 mM) o aproximadamente 50 usos a 2 mg de reactivo por uso
Longitud del brazo del separador Longitud media
Fórmula molecular C16H18N2Na2O14S2
Contenido y almacenamiento Almacenar con desecante a 4 °C
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Tipo de producto BS3 (bis(sulfosucinimidil)suberato) de grado superior Pierce™