Descripción
- Produce una señal mejorada
- Puede aumentar la sensibilidad a ELISA
- Validado para su uso con algunos pares y minikits de anticuerpos combinados Thermo Scientific Pierce
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Cantidad | 0,25 mL |
| Contenido y almacenamiento | No almacenar a una temperatura inferior a -20 °C. Evite los ciclos múltiples de congelación/descongelación. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina |
| Molécula diana | Biotina |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Poly-HRP Streptavidin
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: glycerol