Learn More
Thermo Scientific™ Poly-HRP Dilution Buffer
Código de producto. 10066403 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10066403 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10066403 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N500
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñado específicamente para optimizar el rendimiento de estreptavidina poli-HRP
  • Caseína libre de biotina al 1 % en una solución tampón de PBS
  • Listo para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de dilución
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL