Learn More
Thermo Scientific™ Lisozima
Código de producto. 10076813 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10076813 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10076813 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89833
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Degrade la pared celular bacteriana no deseada en extractos de proteínas o de ácidos nucleicos
La lisozima es una enzima que se utiliza para descomponer las paredes celulares bacterianas para mejorar la eficacia de extracción de ácidos nucleicos o proteínas. Las lisozimas (muramidasas) son una familia de enzimas con actividad antimicrobiana que se caracterizan por la capacidad de dañar la pared celular de las bacterias. La enzima actúa catalizando la hidrólisis de enlaces 1,4-beta entre el ácido N-acetilmurámico y los residuos de N-acetil-D-glucosamina en peptidoglicanos y entre los residuos de N-acetil-D-glucosamina en quitodextrinas. Aunque la lisozima de clara de huevo de gallina es muy eficaz para la lisis de bacterias grampositivas, también facilita la lisis de bacterias gramnegativas, como Salmonella y Shigella. La lisis de E. coli se mejora con la adición de la lisocima y las nucleasas como la desoxirribonucleasa (ADNasa) I.
Características destacadas:
  • Enzima para lisis de la pared celular de bacterias que mejora la purificación de proteínas de los cuerpos de inclusión
  • Compatible con reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce
  • Disponible en dos cómodos formatos: polvo liofilizado para aplicaciones de grandes volúmenes (n.º de referencia 89833) y solución madre de glicerol para congelador (n.º de referencia 90082)
Propiedades de lisozima:
  • Función enzimática: Cataliza la hidrólisis de los enlaces 1,4-β entre los residuos de ácido N-acetilmurámico y N-acetil D-glucosamina en peptidoglicanos y entre los residuos de N-acetil D-glucosamina en quitodextrinas
  • Peso molecular: 14,388 kDa
  • Coeficiente de extinción: ∽26,4 a 280 nm
  • Punto isoeléctrico: pH 11,0
  • Definición de la unidad: 1 unidad es la cantidad de enzima necesaria para catalizar una disminución de la absorbancia a 450 nm de 0,001/min a 25 grados con un pH 6,24 en una cubeta de 1 cm debido a que la lisis utiliza una suspensión de ∼0,25 mg/ml de Micrococcus luteus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de lisado
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C en un congelador sin escarcha. Producto enviado con hielo.
Formulario Liofilizado
Tipo de reactivo Enzimas para lisis celular
Enzima Lisozima (muramidasa)
Cantidad 5 g