Learn More
Thermo Scientific™ Estreptavidina conjugada con HRP
Código de producto. 10391484 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10391484 0,25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 10391484 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estreptavidina de Streptomyces avidinii conjugada con peroxidasa de rábano picante altamente purificada (HRP)
  • Validado para su uso con pares de anticuerpos combinados y minikits
  • Los intervalos de trabajo predefinidos ahorran tiempo y facilitan la optimización del ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1,25 mg/ml
Conjugado HRP
Cantidad 0,25 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Formulario Líquido
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina
Molécula diana Biotina
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
compliance-icons
Nombre del producto
  • HRP-Conjugated Streptavidin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and2-methyl-2Hisothiazol-3-one