Learn More
Thermo Scientific™ Kit de fraccionamiento de péptidos de fase inversa de pH alto Pierce™
Código de producto. 15362617 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 reacciones
Tamaño de la unidad:
12 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15362617 12 reacciones 12 reacciones
1 options
Código de producto. 15362617 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 84868
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Aumenta la identificación de proteínas a partir del análisis de LC-MS a través del fraccionamiento de péptidos ortogonales de muestras de péptidos complejos mediante el kit de fraccionamiento de péptidos de fase inversa y pH alto Thermo Scientific™ Pierce™.
Para permitir la secuenciación profunda de proteomas, a menudo es necesario reducir la complejidad de la muestra mediante el fraccionamiento en una dimensión ortogonal antes del análisis de LC/MS. El kit de fraccionamiento de péptidos de fase reversa de pH alto Pierce utiliza cromatografía de fase reversa de pH alto para separar péptidos por hidrofobicidad y proporciona una excelente ortogonalidad a gradientes de LC-MS de fase reversa de pH bajo. El kit se ha diseñado para mejorar la identificación de proteínas mediante el uso de una resina de fase reversa patentada en un formato de columna de centrifugación fácil de usar con un protocolo de fraccionamiento de pH alto.
El kit de fraccionamiento de péptidos de fase inversa y pH alto Thermo Scientific Pierce aumenta la identificación de proteínas a partir del análisis de LC-MS mediante el fraccionamiento de péptidos ortogonales de muestras de péptidos complejas.
  • Fácil de usar: se proporciona resina en formato de columna de centrifugación de un solo uso
  • Mejora de las identificaciones de proteínas: las identificaciones de proteínas han aumentado en un ≥50 % en comparación con muestras no fraccionadas
  • Reproducible: los perfiles de elución y la resolución fraccional varían menos del 20 %
  • Optimizado: procedimiento sólido para la máxima identificación de proteínas y recuperación de péptidos al tiempo que se minimiza la superposición fraccional
  • Compatible: reactivos validados con una variedad de muestras complejas, incluidos péptidos con etiqueta TMT™
Para permitir la secuenciación profunda de proteomas, a menudo es necesario reducir la complejidad de la muestra mediante un fraccionamiento en una dimensión ortogonal antes del análisis de LC-MS. El kit de fraccionamiento de péptidos de fase inversa y pH alto Pierce utiliza cromatografía de fase inversa de pH alto para separar péptidos por hidrofobicidad y proporciona una excelente ortogonalidad a gradientes de LC-MS de fase inversa de pH bajo.
El kit se ha diseñado para mejorar la identificación de proteínas mediante el uso de una resina de fase inversa patentada en un formato de columna de centrifugación fácil de usar con un protocolo de fraccionamiento de pH alto. En contraste con el fraccionamiento de intercambio de cationes fuerte (SCX), las fracciones de fase inversa de pH alto no requieren un paso de desalinización adicional antes del análisis de LC-MS.
El kit de fraccionamiento de péptidos de fase inversa y pH alto incluye un tampón de pH alto (0,1 % de trietilamina) y doce columnas de centrifugación que contienen resina de fase inversa resistente al pH. Cada columna de centrifugación de fraccionamiento de fase inversa permite el fraccionamiento de entre 10 y 100 μg de muestra de péptidos mediante una microcentrífuga.
Con este kit se pueden fraccionar muestras nativas, fosforiladas, con etiqueta TMT™ (etiquetas de masa en tándem) y otras mezclas de péptidos complejas. La combinación de los resultados de búsqueda generados por las fracciones individuales ayuda a mejorar la cobertura de la secuencia de proteínas y aumenta el número de proteínas identificadas en relación con las muestras no fraccionadas.
Aplicaciones:
  • Reducción de la complejidad de las muestras para identificar objetivos de interés
  • Realización de estudios de biología de sistemas
  • Reducción de la complejidad de las muestras para mejorar los estudios de cuantificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
Tipo de producto Kit de fraccionamiento de péptidos
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Columnas de centrifugación de fraccionamiento de fase inversa, 12 columnas
Trietilamina (0,1 %), 100 ml
Almacenar en refrigerador (2–8 °C).
Material de partida Péptidos, proteína digerida por proteasa
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Formato Kit
Paso del flujo de trabajo Fraccionamiento
Cantidad 12 reacciones