Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Código de producto. 15275663 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15275663 Kit para 1000 reacciones 1 set
15255663 Kit de 100 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15275663 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16197
 Artículo restringido
En stock
Realice ensayos de luciferasa de luciérnaga en aplicaciones de detección de alto rendimiento.
The Thermo Scientific Pierce Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit measures firefly luciferase activity in mammalian cell culture using a single reagent-addition step, making it ideal for high-throughput screening (HTS) applications.
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de luciérnaga en un paso Thermo Scientific Pierce mide la actividad de la luciferasa de luciérnaga de las células de mamíferos con un solo paso de adición de reactivo, por lo que es ideal para aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS).
Este kit de ensayo de brillo de luciferasa está diseñado para su uso con células de mamíferos cultivadas que expresan la enzima indicadora de luciferasa de luciérnaga. Varias características hacen que el kit resulte especialmente adecuado para luminómetros sin inyectores y para aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS). El protocolo homogéneo, práctico y de un solo paso minimiza los pasos de manipulación para apoyar el uso de la automatización. Solo tiene que combinar la solución de sustrato y el tampón de ensayo suministrados para crear una única solución de trabajo y, a continuación, añadirla a los pocillos de microplaca que contienen las células tratadas transfectadas. La salida de señal estable (brillo) de este sistema proporciona flexibilidad con respecto al tiempo de incubación. Cuando se utiliza con los plásmidos de luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo bioluminiscente altamente sensible para la detección de la actividad promotora o de la actividad de la vía.
Características destacadas:
  • Sensible: detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de luciérnaga
  • Práctico: protocolo de mezcla y lectura de un paso; no se requieren reactivos adicionales
  • Estable: mayor estabilidad y vida media de la señal en comparación con los ensayos de flash
  • Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
  • Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Incluye:
Tampón de ensayo y solución de sustrato (100X)
Requiere:
Luciferasa de luciérnaga y luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash.
Aplicaciones:
  • Estudios de promotores para analizar los elementos reguladores de acción cis y trans
  • Detección de fármacos
  • Detección de ARNip y ARNmi
  • Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
  • Ensayos con indicador de localización de proteínas
  • Análisis de vía de transducción de señal
Detalles del producto:
La luciferasa de luciérnaga es una proteína de 62 kDa que producen de forma natural varias especies de la familia de los coleópteros “Lampyridae”, en la que se incluyen los géneros Photinus y Luciola. La luciferasa de la luciérnaga roja Thermo Scientific tiene un rango de emisión de 560-700 nm (λmáx. = 613 nm). La señal bioluminiscente de la luciferasa de luciérnaga proviene de la oxidación de la D-luciferina. La salida de luz captada con un luminómetro puede correlacionarse con la cantidad de proteína de luciferasa de luciérnaga producida y utilizada para determinar la actividad del promotor que impulsa la expresión de la luciferasa de luciérnaga. La bioluminiscencia de la luciferasa de luciérnaga proporciona a los investigadores un ensayo no radiactivo para medir la actividad transcripcional de los elementos reguladores. La actividad del indicador de luciferasa de luciérnaga puede usarse para determinar la actividad del promotor, para estudiar la actividad de la vía ascendente en la célula, o para determinar el efecto de los activadores o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa de luciérnaga, cipridina luciferasa
Suficiente para 1000 ensayos de luciferasa en pocillos de microplaca
Cantidad Kit para 1000 reacciones
Contenido y almacenamiento • Sustrato de un paso Luc de luciérnaga, liofilizado (hace 1 ml de 1X), almacenar a -20 °C
• Tampón de ensayo de un paso Luc de luciérnaga, 115 ml, almacenar a -20 °C
Tras su recepción, almacenar el kit a -20 °C.
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminometer
Formato 96-well Plate, 384-well Plate
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato D-luciferina