Learn More
Thermo Scientific™ Solución de DNasa I (1 unidad/μl), sin ARNasa
Código de producto. 15198325 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 UNIT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15198325 1000 unidades 1000 UNIT
1 options
Código de producto. 15198325 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89836
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Fragmentan y degradan ADN no deseado de una y dos hebras
La desoxirribonucleasa I (ADNasa I) es un polipéptido glicosilado único que degrada el ADN mono y bicatenario no deseado. Las enzimas trabajan para dividir el ADN en fragmentos de fosfodinucleótido de 5' y fragmentos pequeños de oligonucleótido. La ADNasa se agrega con frecuencia a los reactivos de lisis celulares para eliminar la viscosidad que genera el contenido del ADN en los lisados de células bacterianas o para eliminar las plantillas de ADN de los ARN producidos por la transcripción in vitro. Se ofrecen dos grados de ADNasa: uno que es suficiente para las aplicaciones con proteínas y otro que resulta útil para cualquier aplicación que requiera la digestión del ADN, en la que es crucial evitar dañar el ARN.
Características destacadas:
  • Degrada y elimina el ADN no deseado de las muestras
  • Divide tanto el ADN monocatenario como el bicatenario
  • Compatible con reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce
  • Reduce la viscosidad de los lisados celulares bacterianos (extractos de proteínas) para facilitar las labores de pipeteo
  • Se suministra como 50 % de glicerol en 10 mM de Tris-HCl a pH 7,5, 10 mM de CaCl2, 10 mM de MgCl2
  • Disponible en dos cómodos formatos: Probado con ARNasa para proteger el ARN (referencia 89836) y grado de extracción de proteínas adecuado (referencia 90083)
Información general sobre el uso de la ADNasa I:
  • Se requieren iones de calcio para la actividad de la ADNasa y es posible que haya trazas de Ca++ en concentraciones lo suficientemente grandes como para que la ADNasa I esté activa; sin embargo, el uso de EGTA o de tampones sin calcio pueden reducir la actividad de la ADNasa I a niveles indetectables
  • Niveles altos (es decir, 100 mm) de iones monovalentes como Na+ y K+ disminuirán la actividad de la ADNasa I
  • La ADNasa I se inactiva cuando se calienta a 65 °C durante 10 minutos.
  • Unidad Kunitz: 1 unidad Kunitz es la cantidad de enzima necesaria para causar un incremento de absorbencia de 0,001 a 260 nm/min/ml a 25 °C en 0,1 M de NaOAc, pH 5.0 debido a la degradación de ADN altamente polimerizado.
  • Unidades de ensayo de degradación: Una unidad se define como la cantidad de enzima necesaria para degradar completamente 1 mg de ADN plasmídico en 10 minutos a 37 °C en 10 mm Tris-HCl, pH 7.5, 50 mm MgCl2, 13 mm CaCl2
Especificaciones (n.º de referencia 89836):
  • Visual: Líquido transparente
  • Concentración: 1 unidad/ml
  • Actividad: ≥ 100.000 unidades/mg de proteína
  • Contaminación de ARNasa: 20 unidades liberan < 2 % de no etanol precipitable cuando se incuba con ARN Poly(A) marcado con 3H.
  • Análisis funcional: 1 μl de enzima degrada < 5 % de ARN pero degrada el 100 % de ADN.
Especificaciones (n.º de referencia 90083):
  • Visual: Líquido transparente e incoloro libre de material no soluble.
  • Unidades ≥2500 unidades/ml
  • Definición de la unidad: 1 unidad se define como la cantidad de enzima necesaria para producir un aumento en la absorbencia sobre 260 nm de 0,001/min/ml a 25 °C de ADN altamente polimerizado
  • Eliminación de viscosidad causada por ADN en lisados celulares de proteínas
  • Eliminación de plantillas de ADN procedentes de ARNs producidos por transcripción in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución DNase I
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20°C
Formulario Líquido
Enzima ADNasa
Cantidad 1000 unidades