Learn More
Thermo Scientific™ D-luciferina Pierce™, sal monopotásica
Código de producto. 15215733 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15215733 100 mg 100 miligramos
15225733 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15215733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88293
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sustrato de luciferasa de luciérnaga para aplicaciones in vitro e in vivo
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin is synthesized and manufactured to ensure high performance at a low cost, and the reporter is also tested by HPLC to ensure proper chirality and activity.
La D-luciferina Thermo Scientific Pierce está formulada con una pureza superior al 99 % como sal monosódica y monopotásica para proporcionar comodidad y un alto rendimiento a un bajo coste en ensayos con indicador con luciferasa de luciérnaga.
La luciferina es el sustrato para reacciones de bioluminiscencia con la enzima luciferasa de luciérnaga. Las sales de potasio y sodio liofilizadas de luciferina de luciérnaga son estables y fácilmente solubles, y ambas formulaciones son compatibles con una amplia variedad de obtención de imágenes in vivo basadas en luciferasa y ensayos de bioluminiscencia in vitro (la decisión de usar una u otra forma es una cuestión de preferencia del investigador). Las aplicaciones incluyen ensayos de ATP, ensayos con indicador de genes, secuenciación de alto rendimiento y varios ensayos de contaminación en todo el campo de la biotecnología. En el caso de las imágenes in vivo, la inyección de luciferina en sistemas del modelo permite la monitorización no invasiva y en tiempo real de la progresión de la enfermedad o la eficacia de los fármacos a través de la bioluminiscencia.
Características destacadas:
  • Alta pureza, normalmente superior al 99,7 %, según lo verificado por HPLC y FTIR
  • Gran rendimiento con aplicaciones in vitro
  • Adecuado para obtención de imágenes in vivo
Aplicaciones:
  • Ensayos con indicador de genes
  • Ensayos de ATP
  • Secuenciación de alto rendimiento
  • Ensayos de contaminación
  • Imágenes bioluminiscentes in vivo
  • Revisión de fármacos
  • Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
  • Análisis de vía de transducción de señal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos.
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de ATP, ensayo con indicador de genes
Tipo de producto D-luciferina, sal monopotásica
Línea de productos Pierce
Cantidad 100 mg
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa