Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de digestión de proteínas de seroalbúmina bovina (BSA), grado MS, Pierce™
Código de producto. 15362647 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 nmol
Tamaño de la unidad:
1 nanomol
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15362647 1 nmol 1 nanomol
1 options
Código de producto. 15362647 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88341
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Calibre y mantenga el control de calidad en el análisis de muestras de proteómica mediante cromatografía líquida (LC) y espectrometría de masas (MS) utilizando el estándar de digestión de proteínas de seroalbúmina bovina (BSA) de grado LC-MS Thermo Scientific™ Pierce™, que ha sido cuidadosamente validado.
El estándar de digestión de proteínas de seroalbúmina bovina (BSA) de grado LC-MS Thermo Scientific Pierce es un método de digestión de proteínas optimizado para su uso como muestra de control de calidad en el análisis de muestras de proteómica mediante cromatografía líquida (LC) y espectrometría de masas (MS).
  • Muestra de control positivo: digestión de BSA optimizada y validada como estándar de control de calidad para aplicaciones de espectrometría de masas
  • Excelente cobertura de secuencia: más del 85 % de cobertura de secuencia
  • Calidad de péptidos validada: procedimiento de digestión optimizado para minimizar las escisiones no detectadas y la sobrealquilación
  • Rigurosamente probado: una digestión de proteínas de BSA uniforme y de alta calidad documentada mediante certificados de análisis específicos de cada lote
  • Estable: se proporciona en un formato liofilizado estable
El estándar de digestión de proteínas de BSA Pierce se produce mediante seroalbúmina bovina (BSA) de alta calidad y tripsina de grado aptas para espectrometría de masas. La BSA se reduce por completo, se alquila (iodoacetamida) y se desala (C18) después de la digestión de tripsina, para ofrecer un estándar de calidad LC-MS libre de proteínas intactas. El estándar de digestión de péptidos proporciona una excelente cobertura de secuencia con una sobrealquilación y una no detección de escisiones mínimas. Este estándar de digestión se ha probado exhaustivamente en cuanto a calidad de péptidos, eficacia de digestión y uniformidad entre lotes, y es apto para aplicaciones de LC y LC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Digestión de proteínas
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C).
Material de partida péptidos
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 1 nmol
Formulario Maciza