Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Código de producto. 15265743 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15265743 500 mL 500 ml
15255743 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15265743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89822
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Los envases de reactivos están disponibles en formulaciones de tampones de Tris y fosfatos; Los kits contienen reactivo B-PER basado en Tris, además de enzimas lisozima y ADNasa I.
Lisis y extracción suave y eficiente de células de E. coli y de otras bacterias
  • Un reactivo de lisis celular fácil de usar que altera las células de forma efectiva y solubiliza las proteínas naturales o recombinantes sin desnaturalización.
  • Todos los reactivos de extracción de proteínas bacterianas (B-PER) son compatibles con aplicaciones posteriores, como la cromatografía de afinidad (por ejemplo, cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados, cromatografía de glutatión), la electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y la determinación cuantitativa de proteínas (por ejemplo, ensayo de proteínas BCA Pierce, ensayo de proteínas Pierce 660 nm).
  • Esta formulación integral combina el reactivo de lisis con lisozima y una nucleasa universal para permitir la extracción leve de bacterias gramnegativas y grampositivas. 
  • En función de la aplicación, se pueden añadir al reactivo inhibidores de proteasas, sales, agentes reductores, desnaturalizantes y agentes quelantes.
Características del reactivo de extracción de proteínas bacterianas B-PER:
  • Detergente en tampón de Tris con lisozima y una nucleasa universal.
  • Mejora de la lisis celular y la digestión del ADN, liberando así proteínas solubles y reduciendo la viscosidad para aumentar los rendimientos.
  • Recuperación de proteínas de gran peso molecular (proteínas de alta MW).
  • Equivalente rentable a la mezcla maestra Merck Millipore Bugbuster™.
  • Son más eficaces que los ultrasonidos tradicionales y los tampones de lisis caseros, que en su mayoría incluyen detergentes y componentes que interfieren en aplicaciones posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Detergente exclusivo en tampón de Tris de 20 mM, pH 7,5, que contiene lisozomas y nucleasas universales
Cantidad 500 mL
Tipo de producto Reactivo de extracción de proteínas bacterianas
Volumen (métrico) 500 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Línea de productos B-PER
compliance-icons
Nombre del producto
  • BPER Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy