Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Biotinylation Kit for IP
Código de producto. 15332617 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 reacciones
Tamaño de la unidad:
8 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15332617 8 reacciones 8 reacciones
1 options
Código de producto. 15332617 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90407
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquete anticuerpos primarios con biotina para su uso en experimentos de inmunoprecipitación con gránulos magnéticos o de agarosa mediante el uso del kit de biotinilación de anticuerpos Thermo Scientific™ Pierce™ para IP.
Los reactivos del kit de biotinilación de anticuerpos Pierce se han optimizado y validado para anticuerpos con etiqueta de biotina para reacciones IP y co-IP. La determinación del número óptimo de biotinas que se fija a la molécula objetivo es uno de los principales retos de la biotinilación. Para aplicaciones de IP y Co-IP, un número excesivo de biotinas provocará una afinidad reducida, mientras que un número insuficiente de biotinas provocará la lixiviación de los anticuerpos tras la elución del antígeno objetivo. El procedimiento de etiquetado con biotina en el kit de biotinilación de anticuerpos Pierce para IP se ha desarrollado para abordar este desafío.
El kit de biotinilización de anticuerpos Thermo Scientific™ Pierce™ para IP proporciona reactivos de biotinilación diseñados específicamente para el etiquetado de anticuerpos primarios utilizados en aplicaciones de inmunoprecipitación.
  • Optimizados para IP: reactivos y protocolos desarrollados específicamente para el marcado de anticuerpos en aplicaciones de inmunoprecipitación
  • Fácil de usar: configuración del kit específicamente optimizada para acomodar de 50 a 200 μg de anticuerpos en una reacción de 100 μl; se proporcionan columnas de desalinización para eliminar el exceso de reactivo de biotinilación después del etiquetado
  • Amina reactiva: reacciona con aminas primarias (-NH2) de anticuerpos
  • Solubilidad mejorada: la pegilación mejora la solubilidad en agua del anticuerpo biotinilado y evita que se agregue al almacenamiento
  • Reducción del impedimento estérico: el brazo espaciador más largo (29 angstroms) para minimizar el impedimento estérico cuando se une a moléculas de avidina
El kit contiene reactivos suficientes para marcar de 50 a 200 μg de anticuerpos en volúmenes de reacción de 100 μl para ocho muestras. El reactivo de marcación biotina NHS-PEG4 contiene un grupo de éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) de aminorreactivos y un espaciador PEG4 soluble en agua para un etiquetado óptimo y se suministra en microtubos de un solo uso fáciles de usar. Tanto la eficacia del marcado del reactivo de biotinilación como la afinidad de unión de los anticuerpos marcados se han validado mediante anticuerpos monoclonales de ratón (IgG1, IgG2), policlonales de conejo y monoclonales de conejo. Las columnas de centrifugación y desalinización Zeba™ se suministran para facilitar y mejorar la eliminación de sales y de la biotina excedente.
Aplicaciones:
  • IP y co-IP
  • IP y Co-IP para aplicaciones de espectrometría de masas
  • Fijación de anticuerpos a agarosa estreptavidina y soportes magnéticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de biotinilación de anticuerpos
Cantidad 8 reacciones
Contenido y almacenamiento 8 EZ-Link NHS-PEG4-Biotin de 0,5 mg
Columnas de centrifugación de desalación Zeba (7K de MWCO), 8 x 0,5 ml
Solución salina tamponada con fosfatos 20X, 15 ml
Almacenar en refrigerador (2–8 °C).
Escala de etiquetado 100 μg
Línea de productos Pierce
Etiqueta o tinte Biotina
Labeling Target Anticuerpos