Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Código de producto. 11543060 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml de resina asentada
5 ml de resina asentada
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11543060 5 ml de resina asentada 10 ml
11533060 1 ml de resina asentada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11543060 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26182
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El anticuerpo monoclonal 26181 y 26182 de la etiqueta de epítopo HA de Thermo Scientific™ detecta específicamente la etiqueta de epítopo HA en las muestras de etiquetas y se valida para la inmunoprecipitación
La etiqueta HA se incorpora con frecuencia a las proteínas recombinantes para distintos propósitos. Los anticuerpos anti-HA se pueden utilizar para detectar la proteína cuando se lleven a cabo estudios con células transfectadas.
Especie del huésped: Ratón
Reactividad cruzada: Etiqueta
Isotipo: IgG1
Clon: 2-2.2.14
Inmunogen: Péptido HA YPYDVPDYA derivatizado a ovoalbúmina
Formulación: 10 ml de anticuerpo purificado en PBS, con 0,05 % de azida sódica; pH 7,2
Sinónimos: hemaglutinina de gripe humana, etiqueta HA, HA, etiqueta de epítopo HA
26182 se suministra como 10 ml de anticuerpo en agarosa entrecruzada al 4 % suministrada como una pulpa al 50 % en 0,1 M de fosfato, 0,15 M de NaCl y pH 7,2 con azida sódica al 0,05 %. Específico para el péptido HA YPYDVPDYA. La agarosa anti-HA se ha utilizado con éxito en aplicaciones de inmunoprecipitación. La agarosa anti-HA tiene un anticuerpo monoclonal IgG1 anti-HA de ratón de 3,5 mg conjugados por ml de resina de agarosa asentada. El péptido sintético HA (n.º 26184) está disponible para su uso en experimentos de neutralización y control, y para eluir de forma competitiva las proteínas de fusión marcadas con HA de la resina de afinidad antiHA inmovilizada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agarosa
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Conjugado Etiqueta de epítopo HA (YPYDVPDYA)
Diana de purificación Anticuerpo anti-HA
Contenido y almacenamiento 5 ml de resina de sedimentación, suministrada como 10 ml de pulpa al 50 %. Almacenar de 2–8 °C.
Cantidad 5 ml de resina asentada