Descripción
Thermo Scientific Pierce Las perlas magnéticas anti-c-Myc son partículas de afinidad para la inmunoprecipitación de proteínas recombinantes marcadas con c-Myc expresadas en células bacterianas o de mamíferos o en sistemas in vitro , utilizando separadores magnéticos manuales o robóticos.
Características de las perlas magnéticas anti-c-Myc:
- El anticuerpo monoclonal anti-c-Myc altamente específico (—clon 9E10) permite una inmunoprecipitación de alto rendimiento y alta pureza.
- Las instrucciones del producto , cómodas y rápidas, —proporcionan un protocolo optimizado y fácil de seguir para la inmunoprecipitación en aproximadamente una hora.
- Las perlas prebloqueadas, estables y de baja unión no específica —y el anticuerpo específico minimizan la unión fuera del objetivo para los experimentos de IP o co-IP con etiqueta c-Myc
- Las cuentas versátiles —son compatibles con flujos de trabajo manuales y automatizados (por ejemplo, Thermo Scientific Instrumentos KingFisher)
La superficie bloqueada de la perla magnética está recubierta con un anticuerpo anti-c-Myc, un anticuerpo monoclonal IgG1 de ratón altamente específico (clon 9E10) que reconoce la etiqueta del epítopo c-Myc (EQKLISEEDL) derivada del oncogén c-myc humano (p62 c-myc). Las perlas magnéticas anti-c-Myc de Pierce se pueden utilizar manualmente con un soporte magnético, así como con plataformas automatizadas, como la Thermo Scientific KingFisher Instruments, para flujos de trabajo de alto rendimiento.
Presupuesto:
Detalles del producto:
Las perlas magnéticas anti-c-Myc de Pierce son convenientes para la inmunoprecipitación (IP) de proteínas recombinantes marcadas con c-Myc y la co-inmunoprecipitación (Co-IP) de sus proteínas interactuantes. Los gránulos se incuban con un lisado celular que contiene proteína etiquetada con c-Myc y se captura la proteína de fusión. Las microesferas se lavan posteriormente y, a continuación, las proteínas diana se eluyen con glicina 0,1 M (pH 2,0), NaOH 50 mM o tampón de muestras de SDSPAGE, pero el protocolo se ha optimizado para cada una de estas condiciones. El anticuerpo anti-c-Myc puede usarse para detectar la proteína con etiqueta c-Myc mediante análisis por método de western blotting.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | Suspensión: 10 mg/ml, 1 % de sólidos |
| Formulación | Anticuerpo monoclonal de IgG1 de ratón de alta afinidad acoplado covalentemente a gránulos supermagnéticos bloqueados; suministrados a 10 mg/ml en PBS que contiene Tween-20 al 0,05 % y NaN3 al 0,05 % |
| Tamaño de partículas | 1 μm |
| Cantidad | 1 ml |
| Tipo | Perla de afinidad magnética |
| Suficiente para | Unión de al menos 100 μg de GST-c-Myc (proteína de fusión de 26 kDa)/ml de suspensión de gránulos |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |