Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 6 Protein Digest, equimolar, LC-MS grade
Código de producto. 15322617 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pmol
Tamaño de la unidad:
100 picomoles
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15322617 100 pmol 100 picomoles
1 options
Código de producto. 15322617 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88342
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Calibre y mantenga el control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas utilizando el patrón de digestión de 6 proteínas Thermo Scientific™ Pierce™, equimolar, de grado LC-MS, una mezcla de digerido de proteínas equimolares altamente validado.
El patrón de digestión de 6 proteínas Thermo Scientific Pierce, equimolar, de grado LC-MS, es una mezcla de digerido de proteínas equimolares altamente validado que puede utilizarse como muestra de control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas.
  • Muestra de control positivo: optimizada y validada como estándar de control de calidad para aplicaciones de espectrometría de masas
  • Excelente cobertura de secuencia: en promedio, más del 70 % cobertura de secuencia de la mezcla de 6 proteínas
  • Calidad de péptidos validada: procedimiento de digestión optimizado para minimizar las escisiones no detectadas y la sobrealquilación
  • Rigurosamente probado: digerido de 6 proteínas uniforme y de alta calidad garantizada y documentada mediante certificados de análisis específicos de lotes
  • Estable: se proporciona en un formato liofilizado estable
El patrón de digestión de 6 proteínas Pierce contiene una mezcla equimolar de citocromo c bovino de alta pureza, lisozima, alcohol deshidrogenasa, seroalbúmina bovina, apo-transferrina y beta-galactosidasa. Las proteínas se reducen, alquilan (ácido yodoacético), digieren (tripsina de grado MS) y desalan (C18) después de la digestión de tripsina para proporcionar un estándar de calidad de grado LC-MS libre de proteína intacta. La digestión de péptidos proporciona una excelente cobertura de secuencia con una sobrealquilación y una no detección de escisiones mínimas. La digestión se ha probado exhaustivamente en cuanto a calidad de péptidos, eficacia de digestión y uniformidad entre lotes, y es apto para aplicaciones de LC y LC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Digestión de proteínas
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C).
Material de partida péptidos
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 100 pmol
Formulario Maciza