Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mixes
Código de producto. 15341722 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
15341722 Colorless 100 reacciones 100 reacciones
15371722 Green 100 reacciones 100 reacciones
15351722 Colorless 500 reacciones 500 reacciones
15381722 Green 500 reacciones 500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15341722 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F562S
Mezcla maestra de PCR multiplex de alto rendimiento para una amplificación simultánea más rápida y fiable de múltiples objetivos
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix is a ready-to-use, 2X end-point PCR master mix designed for simultaneous amplification of multiple targets in a single tube. Over 20 primer pairs may be combined into a single reaction for highly specific and efficient multiplexing over a broad range of primer and template concentrations.
La mezcla maestra para PCR Thermo Scientific Phusion U es una mezcla maestra para PCR de punto final 2X lista para su uso y diseñada para la amplificación simultánea de múltiples objetivos en un solo tubo. Se pueden combinar más de 20 pares de primers en una sola reacción para multiplexar de forma altamente específica y eficiente en una amplia gama de concentraciones de primers y plantilla.
La mezcla maestra se basa en la ADN polimerasa Phusion U Hot Start, una enzima de alto rendimiento desarrollada con tecnología de fusión. De manera similar a otras enzimas de la familia Phusion, la ADN polimerasa Phusion U incorpora más nucleótidos por evento de unión que cualquier otra ADN polimerasa. Esto permite lograr una alta producción de productos de PCR con tiempos de extensión más cortos y, por consiguiente, tiempos totales de protocolo reducidos. La mejora significativa de la capacidad de procesamiento también permite una PCR multiplex satisfactoria en objetivos difíciles como plantillas con gran cantidad de GC o plantillas de pureza subóptima. Siendo altamente tolerante a muchos inhibidores de PCR, la mezcla maestra para PCR Phusion U Multiplex puede incluso usarse con muestras no purificadas como sangre o suero.
La especificidad de la PCR multiplex aumenta con el mecanismo de inicio en caliente mediado por Affibody. El ligando Affibody unido de forma reversible inhibe la polimerasa a temperaturas ambiente evitando la amplificación de productos no específicos y la formación de dímeros de primers.
La mezcla maestra para PCR Phusion U Multiplex contiene un tampón patentado con concentraciones equilibradas de todos los componentes de PCR, lo que elimina la necesidad de una optimización tediosa. La mezcla maestra para PCR Phusion U Green Multiplex simplifica aún más el flujo de trabajo: incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento de electroforesis para la carga directa de productos de PCR en geles.
Características destacadas
  • PCR multiplex específica y eficiente de más de 20 objetivos hasta 2,5 kb
  • Excelentes resultados con plantillas de pureza subóptima debido a la tolerancia a los inhibidores
  • Ciclo rápido y carga directa de productos de PCR en geles
  • Aplicaciones
    • Genotipado
    • Detección de patógenos
    • Pruebas alimentarias
    • Análisis de organismos genéticamente modificados
    • Amplificación de microsatélites
    Incluye
    Las mezclas maestras para PCR Multiplex Phusion U y Phusion U Green contienen ADN polimerasa de inicio en caliente Phusion U, tampón de reacción 2X, 3 mM de MgCl2, 400 °m de cada dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
    Las mezclas maestras se suministran con agua libre de nucleasas.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 2X
    Contenido y almacenamiento La mezcla maestra de PCR Multiplex Phusion U Green incluye:
    • ADN polimerasa Phusion U Hot Start
    • Tampón de reacción 2X
    • 3 mm de MgCl2
    • 400 μm de cada componente de dATP, dTTP, dCTP y dGTP
    La mezcla maestra se suministra con agua libre de nucleasas.
    Almacénese a -20 °C.
    GC-Rich PCR Performance Medio
    Polimerasa ADN polimerasa Phusion U Hot Start
    Velocidad de reacción Fast
    Tipo de producto Mezcla maestra de PCR multiplex
    Cantidad 100 reacción de 50 μl
    Condiciones de envío Dry Ice
    Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, Genotyping
    Fidelidad (frente a Taq) 25X
    Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
    N.º de reacciones 100 reacciones
    Sobrante Romo
    Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
    Tamaño (producto final) 2,5 kb o menos
    Color Colorless