Learn More
Thermo Scientific™ Discos de factor V Oxoid™
Código de producto. 11479858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 discos
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479858 5 x 50 discos paquete de 250
1 options
Código de producto. 11479858 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0004B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    36.74€ / paquete de 250
    Ahorro 164.26€
    81% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Para la identificación de especies Haemophilus
Información de órdenes
50 discos/cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos detectables Los Haemophilus
Tipo Disco de factor V
Cantidad 5 x 50 discos