Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de hemocultivo Signal™
Description
Detecte el crecimiento de organismos aerobios, anaerobios y microaerófilos a partir de muestras de sangre con el sistema de hemocultivo Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™. El sistema de hemocultivo Signal es un sistema de medio manual exclusivo con un único frasco que se adapta a todas las poblaciones de pacientes y escenarios. El sistema utiliza un medio de caldo especial que permite cultivar una amplia gama de microorganismos aerobios, anaerobios y microaerófilos en un solo frasco. Se indica un resultado positivo cuando se obliga a la mezcla de sangre/caldo a pasar al dispositivo de señal por la presión creada por los organismos en crecimiento.
El sistema sanguíneo es normalmente un entorno estéril, por lo que la detección de bacterias en la sangre (bacteriemia) es siempre anormal. La detección temprana de la bacteriemia es de vital importancia por las elevadas tasas de mortalidad que se asocian a esta enfermedad.
El sistema de hemocultivo Signal es un sistema exclusivo de un frasco adecuado para el uso con muestras de adultos y pediátricas y solo requiere el equipo de laboratorio más básico, lo que lo hace apto para laboratorios de alto o bajo nivel de uso. El sistema de hemocultivo Signal se fabrica de acuerdo con la norma de calidad internacional ISO 9001:2000 y cuenta con la marca CE de conformidad con la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
- Resultados fáciles de leer: el sistema de hemocultivo Signal detecta los gases producidos durante el metabolismo del organismo, lo que provoca un aumento de la presión en el frasco sellado, obligando a parte de la solución de sangre/caldo a pasar al dispositivo de cámara indicador de crecimiento Signal, lo que proporciona una visualización clara y positiva.
- Reducción de la contaminación: la tapa extraíble del dispositivo indicador permite tomar muestras directamente de la cámara de muestreo, en lugar del frasco de caldo, lo que reduce el riesgo de contaminación potencial.
- Rentable: no requiere equipo de laboratorio sofisticado, solo se necesita un frasco para detectar la mayoría de los microorganismos aerobios, anaerobios y microaerófilos
- Capacidades adicionales: aunque está diseñado principalmente para el cultivo de organismos a partir de muestras de sangre humana, el sistema de hemocultivo Signal también es eficaz en la recuperación de organismos de otros fluidos corporales, como de articulaciones, abdominales y CAPD (diálisis peritoneal continua). Asimismo, también se ha demostrado que puede utilizarse con eficacia en el ámbito veterinario.
El sistema de hemocultivo Signal se suministra completo con frascos de hemocultivo llenos con el medio de hemocultivo, dispositivos indicadores de crecimiento y bandejas para incubadora.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Descripción | SIGNAL Blood Culture System |
| Detecta | Aerobic, anaerobic and micro-aerophilic organisms from blood samples |
| Incluye | A sealed blood culture bottle containing 80mL of broth medium, a sterile growth indicator devices which is vented through a 0.2 micron hydrophobic membrane and an instruction leaflet. |
| Cantidad | 20 pruebas/paq. |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.