Learn More
Thermo Scientific™ Gripe tipos A y B Oxoid™ IMAGEN™
Código de producto. 13255779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13255779 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13255779 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6105112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    732.70€ / 50 tests
    Ahorro 147.30€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Para la detección e identificación de cepas del virus de la gripe tipos A y B en muestras clínicas o cultivos celulares
  • La prueba utiliza anticuerpos monoclonales específicos de cada especie para detectar epítopos de glucoproteínas del virus Influenza víricas y proteínas de fusión específicas de cualquiera de los virus de la gripe tipo A o virus de la gri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 pruebas