Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios del sistema ajustable Owl™ ADJ2
Descripción
- Sistema ajustable extremadamente versátil.
- La altura de la cámara de tampones superior (UBC) se puede ajustar entre 20 y 70 cm deslizando arriba o abajo los dos postes de soporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™ |
| Tipo | Junta |