Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto y accesorios para el sistema ajustable Owl™ ADJ1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Para ajustar la altura de la cámara de tampones superior (UBC), ésta se desliza arriba o abajo por los dos postes de soporte, lo que permite que los geles varíen en altura de 14 cm a 40 cm.
- La placa de vidrio con muescas o desplazada del «sándwich» de gel ejerce una presión sobre una junta de silicona de la UBC que garantiza un sellado hermético.
- Las placas se sujetan a la UBC con abrazaderas o mordazas de alta resistencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis ajustable Owl ADJ1 |
| Tipo | Placa de vidrio vacía |
| Dimensiones del gel | 16 x 14 cm |
| Material | Vidrio |
| Grosor (imperial) | 0,18 in |
| Grosor (métrico) | 0,48 cm |
| Dimensiones (L x An) | 15,7 x 6,2 in. (40 x 16 cm) |
| Longitud (imperial) | 15,7 in |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Anchura (imperial) | 6,2 in |
| Mostrar más |