Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pruebas Orion™ para colorímetros AQUAfast™ IV
Description
- Los kits ofrecen reactivos premedidos en formato de código de barras. Auto-Test™ cubetas
- AQUAfast El colorímetro IV tiene un Auto-ID™ Función que lee el código de barras para identificar automáticamente las especies de interés y luego selecciona el método, la longitud de onda y el tiempo adecuados.
- Solo tiene que leer los resultados en la pantalla integrada
- La cubeta se abre solo cuando se toma la medición, por lo que la calidad del reactivo no se ve afectada.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro AQUAfast™ IV |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | De 0 a 0,4 mg/l. |
| Método de prueba | Piridina-ácido barbitúrico |
| Tipo | Kit de reactivos para colorímetro AQUAfast™ IV |
Safety and Handling
Signal Word
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).