Learn More
Thermo Scientific™ Impresora compacta Orion Star serie A.
Código de producto. 15826361
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24 x 16 x 15 cm (9,5 x 6,25 x 6 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15826361 24 x 16 x 15 cm (9,5 x 6,25 x 6 pulg) cada uno
1 options
Código de producto. 15826361 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1447.93€
    1029.21€ / paquete de 1
    Ahorro 418.72€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Impresora compacta con cinta de tinta Orion Star serie A de 100-240 V, incluye impresora, una cinta de tinta, un rollo de papel, cable de interfaz de medidor y cables de alimentación (110 V EE. UU./Japón, 220 V Europa, 240 V Reino Unido/Singapur y China/Australia/Nueva Zelanda)
• Elija una interfaz integrada de Ethernet o USB
• Opciones de interfaz en serie, paralelo, USB, Ethernet, Bluetooth y WiFi
• Cortadora válida para 1 800 000 cortes
• Certificación Energy Star
• SDK disponible para sistemas operativos iOS y Android
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Medidores Orion Star A210, Star A220 y Star A320; medidores Dual Star; medidores Versa Star y Versa Star Pro
Certificaciones/conformidad CE, FCC, RoHS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 16 x 15 cm (9,5 x 6,25 x 6 pulg)
Incluye Impresora con cortador de papel integrado, una cinta de tinta, un rollo de papel, cable de interfaz de medidor y cables de alimentación
Modelo Orion Star A