Learn More
Thermo Scientific™ Módulos de sensor ISE de membrana plástica Orion™
Product Code. 10749741
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Amonio ISE
Unit Size:
cada uno
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
10749741 Amonio ISE cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10749741 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 931801
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Get quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonium in aqueous solutions.
The ammonium module must be used with the 9300BNWP electrode body and double junction reference electrode, Cat. No. 900200.
Módulos de sensor intercambiables para electrodos de membrana de plástico Orion. Los sensores combinados se pueden utilizar en electrodos combinados; sensores de media celda en modelos de media celda. El cuerpo/mango del electrodo Orion está disponible por separado: solicite 13-641-24.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipos de conector WPBNC
Para utilizar con (equipo) Amonio ISE
Tipo Módulo del sensor