Learn More
Thermo Scientific™ Estándares de calibración de COD (demanda química de oxígeno) para colorímetros AQUAfast
Código de producto. 11707757
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
1000 ppm
10 000 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
11707757 10 000 ppm cada uno
10316522 1000 ppm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11707757 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CODS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.23€
    152.88€ / paquete de 1
    Ahorro 23.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Utilice estos estándares de calibración para comprobar las operaciones de su colorímetro antes de medir las sustancias químicas COD, por ejemplo, en la supervisión del medioambiente y las aguas residuales.
Usar Thermo Scientific™ Estándares de calibración de DQO (demanda química de oxígeno) con Orion™ AQUAfast Colorímetros como el colorímetro avanzado AQ4000 y Orion AQUAfast Colorímetro II AQ2040. Los colorímetros Orion, que miden las sustancias químicas COD, son ideales para la supervisión del medioambiente y las aguas residuales. Utilice estos estándares de calibración para comprobar las operaciones antes de utilizar los instrumentos.
  • Para su uso con: Colorímetros Orion AQUAfast AQ4000, AQ3140 y AQ2040
  • Hay disponibles dos estándares de calibración: 1000 ppm (CODS01) y 10 000 ppm (CODS10), ambos en frascos de 475 ml
  • Idóneo para supervisión del medio ambiente y de aguas residuales
Información de órdenes
Los reactivos se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 000 ppm
Certificaciones/conformidad EPA
Para utilizar con (equipo) Colorímetro AQUAfast™
Industry Type Ideal para el control medioambiental y de aguas residuales., Wastewater Monitoring
Cantidad 475 mL