Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado de cloruro accumet™, sin mercurio
Código de producto. 11500154 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11500154 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11500154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00€
    752.39€ / paquete de 1
    Ahorro 216.61€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Las aplicaciones típicas incluyen agua/aguas residuales, suelo, productos lácteos, carnes, productos de tomate/verduras.
Este método cuenta con aprobación de ASTM y AOAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Cloruro
Tipos de conector BNC
Junta Enlace de flujo seguro
Material Plástico
Para utilizar con (equipo) Medidor ISE con conexión BNC
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado de cloruro