Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos, con código de barras
BIOPHARMA
Código de producto. 10287631
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Estilo de falda:
Alzaprima de brida baja
Reborde alto
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tapa Estilo de falda Código de barras Tamaño de la unidad
10287631 Estéril Sin tapa Alzaprima de brida baja Sin código de barras paquete de 50
10010571 Estéril Con tapa Reborde alto Incluye código de barras paquete de 160
10575021 No estéril Sin tapa Reborde alto Incluye código de barras paquete de 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10287631 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 269787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    125.00€ / paquete de 50
    Ahorro 83.00€
    39% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga unos resultados coherentes con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimizadas para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
Obtenga resultados uniformes y fiables con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™. Con múltiples modificaciones de la superficie, estas placas son ideales para ensayos basados en células, así como para ensayos bioquímicos. La forma de fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Disponibles en el tipo de faldón de brida alta o en el diseño de alzaprima de brida baja, las placas están optimizadas para diversos modelos de instrumentos robóticos, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos.
  • El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
  • Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción Placa de 96 pocillos con fondo en F, sin tratar, transparente, sin tapa, estéril (paquete de 1, caja de 50)
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1 paq.
Línea de productos Nunc
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Estilo de falda Alzaprima de brida baja
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.