Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto Nalgene™ para frascos de lavado económicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10385651
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado del cuello:
24-400
28-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello unitSize
10385651 24-400 paquete de 25
10050561 28-400 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10385651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7124010002
Tapón y tubo moldeados en una sola pieza
  • Tapón y tubo moldeados en una sola pieza a prueba de fugas
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
  • A prueba de fuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Acabado del cuello 24-400
Para utilizar con (equipo) Frasco de lavado