Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa Maxima H Minus (200 U/μl)
Código de producto. 13223159 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
2.000 unidades
4 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
2000 unidades
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13223159 2.000 unidades 2000 unidades
13233159 10.000 unidades 10000 unidades
13243159 4 x 10.000 unidades paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13223159 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0751
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transcriptasa inversa con termoestabilidad y capacidad de procesamiento elevadas y sin actividad de la ARNasa H.
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) was developed through in vitro evolution of M-MuLV RT. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity but lacks RNase H activity due to mutation in RNase H domain of M-MuLV RT. The engineered enzyme features dramatically improved thermostability, 50X higher processivity, robustness, and increased synthesis rate compared to wild type M-MuLV RT.
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) se obtuvo a través de la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN, pero carece de actividad ARNasa H debido a la mutación en el dominio ARNasa H de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima modificada mediante ingeniería genética ofrece una termoestabilidad considerablemente mejorada, capacidad de procesamiento 50X veces superior, resistencia y una mejor tasa de síntesis en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
La actividad de la ARNasa H eliminada permite que la enzima produzca transcripciones de ARN muy largas de hasta 20 kb. Debido a su elevada termoestabilidad, la enzima mantiene su completa actividad durante la reacción de transcripción inversa completa y genera los mejores niveles de rendimiento del ADNc. La temperatura de reacción se puede aumentar hasta los 65 °C para una transcripción eficiente de las regiones de ARN con una elevada estructura secundaria o para mejorar la especificidad mediante primer específicos del gen. La procesividad extremadamente alta de la enzima Maxima H Minus resulta en una mayor resistencia a los inhibidores de reacción comunes, como la guanidina, la formamida y el etanol.
Aspectos destacados
  • Termoestable: activa al 90% después de la incubación a 50 °C durante 60 minutos en una mezcla de reacción.
  • Activo hasta a 65 °C.
  • Alta producción de ADNc de longitud completa de hasta 20 kb.
  • Alta sensibilidad: síntesis reproducible del ADNc a partir de una amplia variedad de cantidades de entrada de ARN total (de 1 pg a 5 μg)
  • Eficiente: síntesis del ADNc completa en un periodo de entre 15 y 30 minutos
  • Aumento de la resistencia a los inhibidores comunes de la reacción
  • Incorpora nucleótidos modificados
Aplicaciones
  • Síntesis de ADN complementario de primera cadena para RT-PCR y RT- PCR en tiempo real.
  • Transcripción inversa a temperaturas elevadas para reducir los efectos de la estructura secundaria.
  • Síntesis de ADNc para clonación y expresión.
  • Generación de sondas de ADNc etiquetadas para microarrays.
  • Análisis de ARN por extensión de primers.
Incluye
La transcriptasa inversa Maxima H Minus se suministra con un tampón 5X RT (250 mm Tris-HCl (pH 8,3 a 25 °C), 375 mm KCl, 15 mm MgCl2, 50 mm DTT).
Nota
También disponible: Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc MAxima H Minus.
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa Maxima H Minus, 1 x 2000 unidades (200 U/μl)
• Tampón 5X RT
Almacenar a –20 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 15 a 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Cantidad 2.000 unidades
Transcriptasa inversa Maxima H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN