Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Ultra Clear Caps, strips of 8
Código de producto. 10009889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 strips
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10009889 250 strips paquete de 250
1 options
Código de producto. 10009889 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1770
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos en tiras de perfil bajo para aplicaciones de PCR y qPCR.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras de perfil bajo Thermo Scientific reduce el espacio muerto entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo Thermo Scientific se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 μl.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras Thermo Scientific sin tapones reduce el «espacio muerto» entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 μl.
Aspectos destacados
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
  • Capacidad máxima del tubo de 150 μl cuando está cerrado
  • Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
  • Lengüetas de extremo A - H etiquetadas (ocho tiras) y 1 - 12 lengüetas de extremo (12 tiras)
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Peligroso: No
Condición de almacenamiento: Ambiente
PCR, qPCR y PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural, ultratransparente
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 ml
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 250 strips
Para utilizar con (equipo) Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Perfil bajo
Tipo de tapón Tapones planos ultratransparentes
Closure Included Tapones ultratransparentes
Formato 250 tubos de tiras y tapones
Tipo de producto Tubo de perfil bajo y tapón ultratransparente