Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de sílice de fase normal Hypersil™, 3 μm, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 11543081 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11543081 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11543081 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30003254630
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 0%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase normal
  • Excelente reproducibilidad entre lotes
  • Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
  • Larga vida útil de columna
  • Alto rendimiento y eficacia de columna
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 0 %
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal