Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in de fenil Hypersil™
Código de producto. 10381105 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
3 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10381105 3 μm paquete de 4
1 options
Código de producto. 10381105 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30903014001
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Requires
Soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomos
Ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de las columnas
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatible con soportes Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida de fenilo
  • Para la separación de ciertos compuestos aromáticos y compuestos moderadamente polares
  • Características de retención similares a las de Hypersil MOS
  • Selectividad alternativa a C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 4,6 mm
Fase estacionaria Fenil