Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ ODS (C18) Javelin™
Código de producto. 11533181 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11533181 4 mm 20 mm 5 μm paquete de 4
11503181 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
11523181 2,1 mm 20 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11533181 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30105024006
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria C18