Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de seguridad Hypersil GOLD™ Javelin™
Código de producto. 11588680 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11588680 2,1 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
11593121 4 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11583121 2,1 mm 10 mm 3 μm 4 PCS
11598680 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11588680 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25005012106
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Las columnas para HPLC Hypersil GOLD proporcionan una excelente forma de pico para todos los tipos de analitos
  • Reducción significativa en la formación de picos al tiempo que se conserva la selectividad de C18
  • Excelente resolución, eficacia y sensibilidad
  • Confianza en la exactitud y calidad de los datos analíticos
Información de órdenes
Las protecciones Javelin están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria C18
Línea de productos Hypersil GOLD