Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas de HPLC Hypersil GOLD™ aQ Javelin™
Código de producto. 11568690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11568690 5 μm paquete de 4
1 options
Código de producto. 11568690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25305012106
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Las columnas protectoras Javelin ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
  • El diseño de conexión fija y apriete manual patentado tiene una punta CPI de 1,5875 mm (0,0625 pulg.) que se conecta directamente a la entrada de la columna HPLC con tubos o llaves
  • No requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Las columnas Hypersil GOLD aQ proporcionan una mayor retención y resolución de los analitos polares.
  • Fase C18 con desactivación terminal polar para una selectividad alternativa
  • Retención y resolución de analitos polares
  • Ideales para fase móvil muy acuosas
  • Forma del pico excelente
Información de órdenes
Las protecciones Javelin están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria aQ
Línea de productos Hypersil GOLD