Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in Hypersil —C18, C8, C1, sílice
Código de producto. 11567451 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Con desactivación terminal:
Sí
Tipo USP:
L1
L13
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de partículas Con desactivación terminal Tipo USP Tamaño de la unidad
11567451 10 μm Sí L1 paquete de 4
10428484 5 μm Sí L13 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11567451 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30110014001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
  • Instalación rápida y sencilla
  • La longitud de 10 mm proporciona protección de columna con un mínimo impacto sobre la aplicación de cromatografía
  • Los cartuchos «drop-in» están disponibles para todas las fases estacionarias de Thermo Scientific.
  • Requieren el uso de un soporte de cartucho «drop-in» de conexión directa Uniguard™ (los n.º de cat. 851-00, 852-00, 850-00; se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 10 %
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 120Å
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Columna para HPLC Hypersil™
Fase estacionaria C18
Forma de partícula Esférica
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1