Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in Hypercarb™
Código de producto. 11538310 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
7 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11538310 7 μm paquete de 4
1 options
Código de producto. 11538310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35007014001
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de las columnas.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatible con soportes Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida Hypercarb
  • Adecuado para resolver problemas de separaciones
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Separan sustancias relacionadas estructuralmente
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
Información de órdenes
Los cartuchos drop-in están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 7 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 4,6 mm
Fase estacionaria Hypercarb
Línea de productos Hypercarb