Learn More
Thermo Scientific™ Portaceldas de trayectoria óptica larga cilíndrica para espectrofotómetros UV-Vis GENESYS™ 10
Código de producto. 11873754 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Soporte de celda cilíndrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11873754 Soporte de celda cilíndrico cada uno
1 options
Código de producto. 11873754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 336012000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    298.54€ / paquete de 1
    Ahorro 21.46€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Para GENESYS 10 Espectrofotómetros con portacubetas de celda individual.
  • Tiene capacidad para una celda cilíndrica con una longitud de trayectoria de 10 a 100 mm, un diámetro de 22 a 25 mm y una dimensión Z de 11 mm. Los modelos con portaceldas de seis posiciones pueden alojar portaceldas individuales utilizando la plataforma y el portaceldas individuales (14-385-476), disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte de celda cilíndrico
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro UV-Vis Genesys™ 10
Trayectoria óptica 100 mm