Learn More
Thermo Scientific™ Kit de maxipreparación de plásmidos sin endo de GeneJET
Código de producto. 15236187 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
Tamaño de la unidad:
0.46 Kg
15236187 10 preparaciones 0.46 Kg
1 options
Código de producto. 15236187
Marca: Thermo Scientific™ K0861
Includes
Solución de resuspensión, solución de lisis, solución de neutralización, reactivo de unión de endotoxina, solución de lavado I (concentrado), solución de lavado II (concentrado), solución ARNasa A, tampón de elución (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5), columnas de purificación premontadas GeneJET Maxi con tubos de recogida (50 ml) y tubos de recogida (50 ml).
El kit de maxipreparación de plásmidos GeneJET está diseñado para el aislamiento a gran escala de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos recombinantes de E. coli. Cantidad: 10 preparaciones.
Thermo Scientific GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit is a fast, convenient, and efficient system for the large scale purification of endotoxin-free plasmid DNA. Endotoxins are major contaminants found in plasmid DNA preparations. For transfection of sensitive cell lines endotoxins are a major problem. The same applies to in vivo transfection as endotoxins can elicit strong immune responses. Thermo Scientific GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit is designed to reduce endotoxin level to <0.1 EU/μg of plasmid DNA. The kit utilizes a silica-based membrane technology in the form of convenient spin columns.
El kit de maxipreparación de plásmidos Thermo Scientific GeneJET utiliza una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Cada preparación recupera hasta 750 μg de ADN plasmídico de alto número de copias que puede usarse en una amplia variedad de procedimientos de biología molecular, como en la digestión de endonucleasas de restricción, PCR, clonación, transformación, secuenciación automatizada, transcripción in vitro y transfección de líneas celulares sólidas.
Características destacadas
  • Eficiente: alto rendimiento de hasta 750 μg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 250 ml de cultivo bacteriano
  • Alta concentración de ADN purificado - > 400 ng/μl
    Práctico - formato de columna de centrifugación, centrifugación o protocolos de vacío
  • Rápido: el procedimiento tarda 60 minutos, considerablemente más rápido que el uso de columnas de flujo por gravedad
Aplicaciones
  • El ADN plasmídico aislado es adecuado para todos los procedimientos de biología molecular convencionales, incluidos:
  • Transfección de líneas de células estándar y sólidas
  • Folleto de enzimas de digestión FastDigest
  • Secuenciación automatizada fluorescente
  • PCR
  • Clonación
  • Transformación
  • Transcripción in vitro
Incluye
  • Solución de resuspensión
  • Solución de lisis
  • Solución de neutralización
  • Reactivo de unión a endotoxinas
  • Solución de lavado I (concentrada)
  • Solución de lavado II (concentrada)
  • Solución de ARNasa A
  • Tampón de elución (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
  • Columnas de purificación GeneJET Maxi preensambladas con tubos de recogida (50 ml)
  • Tubos de recogida (50 ml)
Peligroso: No
Control de calidad:
  • El kit de maxipreparación de plásmidos GeneJET está calificado aislando ADN plasmídico de un alto número de copias de 250 ml de cultivo nocturno de E. coli (OD600 = 2) cultivado en medio LB siguiendo el protocolo descrito en el manual.
  • El kit supera los requisitos de control de calidad si el ADN plasmídico purificado tiene una relación de A260/280 entre 1,8 y 1,9 y se observa una banda dominante de ADN plasmídico superenrollado después de la electroforesis en gel de agarosa.
  • La calidad funcional del ADN plasmídico se evalúa mediante la digestión con endonucleasas de restricción.
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
El ADN plasmídico aislado es adecuado para todos los procedimientos de biología molecular convencionales, incluidos:
  • Transfección de líneas de células estándar y sólidas
  • Folleto de enzimas de digestión FastDigest
  • Secuenciación automatizada fluorescente
  • PCR
  • Clonación
  • Transformación
  • Transcripción in vitro
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 400 ng/µl
Tipo de columna Columna de centrifugación
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de sílice
Báscula Maxi
Tipo de muestra Bacterias
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 10 preparaciones
Escala preparativa > 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala)
Línea de productos GeneJET
Tipo de producto Kit de maxipreparación de plásmido Endo-Free
Cantidad 10 preparaciones
Objetivo ADN plasmídico
Tiempo de prueba 60 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride, acetic acid, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide